(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
L19696.03
L19696.06
L19696.03EA
391
PLN
L19696.03
L19696.06
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Purity: 98%
CAS No.: 147081-44-5
Molecular Formula: C9H18N2O2
Formula Weight: 186.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.4715
Boiling Point: 115°/4mm
Beilstein Reference: 8312125
Optical Rotation: -3° (neat)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD03419271
Formuła:
C₉H₁₈N₂O₂ MW: 186.25 g/mol Temp. Wrzenia: 115 °C (4 mmHg) Gęstość: 1.020 |
Numer MDL:
MFCD03419271 Numer CAS: 147081-44-5 ADR: 8 III |