(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
Purity: 97%
CAS No.: 147081-49-0
Molecular Formula: C9H18N2O2
Formula Weight: 186.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.4720
Boiling Point: 243-244°
Optical Rotation: +3.5° (c=1 in chloroform)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD03419272
Formuła:
C₉H₁₈N₂O₂ MW: 186.25 g/mol Temp. Wrzenia: 243…244 °C Gęstość: 1.098 Temp. Zapłonu: 91 °C (196 °F) |
Numer MDL:
MFCD03419272 Numer CAS: 147081-49-0 ADR: 8 III |