[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl)triphenylphosphonium bromide
L04909.06
L04909.14
L04909.06EA
252
PLN
L04909.06
L04909.14
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 69891-92-5
Molecular Formula: C24H26BrO2P
Formula Weight: 457.36
Melting Point: 183-195°
Beilstein Reference: 4117571
Formuła:
C₂₄H₂₆BrO₂P MW: 457.36 g/mol Temp. topnienia: 183…195 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012000 Numer CAS: 69891-92-5 Numer WE (dawny EINECS): 274-189-5 |