Dodecacarbonyltriosmium ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13038.02
13038.04
13038.02EA
2190
PLN
13038.02
13038.04
Dodecacarbonyltriosmium ≥99%
Dodecacarbonyltriosmium
Purity: 99%
CAS No.: 15696-40-9
Molecular Formula: Os3(CO)12
Formula Weight: 906.73
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 224°
UN No.: 3466
MDL No.: MFCD00011149
Formuła:
C₁₂O₁₂Os₃ Temp. topnienia: 224 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011149 Numer CAS: 15696-40-9 Numer WE (dawny EINECS): 239-789-3 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,I |