Drukuj
System aspiracji płynów, Biochem-Vacuucenter, profesjonalny
Dostawca: VACUUBRAND
20727400 20727500 727401 727501 727402 727502
181-0295EA 13900 PLN
181-0295 181-0322 VACU727401 VACU727501 181-0420 181-0421
System aspiracji płynów, Biochem-Vacuucenter, profesjonalny
Pompy Systemy zasysania próżniowego
Profesjonalne urządzenie VacuuCenter BVC służy do zasysania i usuwania płynów biologicznych, zapewniając wyjątkowy poziom komfortu i bezpieczeństwa pracy z materiałami biologicznymi i niebezpiecznymi biologicznie. Bezdotykowy czujnik elektronicznie monitoruje poziom cieczy w kolbie zbiorczej i zapobiega przepełnieniu. Procedura dezynfekcji pozwala na odsysanie środków dezynfekujących przez zestaw ręczny aspiracji i rurki po wyłączeniu pompy, dzięki czemu obsługuje wymagające protokoły bezpieczeństwa. Profesjonalny BVC z 4 litrową butelką PP z samozamykającymi się szybkozłączami minimalizuje ryzyko transportu niebezpiecznych odpadów i zanieczyszczeń w miejscu pracy. Wersja z dwulitrową powlekaną kolbą ze szkła borokrzemowego umożliwia użytkownikowi pracę z agresywnymi środkami dezynfekcyjnymi, takimi jak wybielacz chlorowy.
  • Wydajna, o długiej żywotności, chemiczna pompa membranowa do uniwersalnego oszczędnego zastosowania
  • Niezwykle kompaktowa, oszczędzająca miejsce i cicha, dzięki czemu jest idealnym narzędziem w miejscu pracy
  • Łatwa obsługa dzięki elektronicznie regulowanej mocy ssania za pomocą panelu dotykowego, zapewniająca silne lub delikatne ssanie
  • Butelka nadająca się do dezynfekcji w autoklawie zaprojektowana w celu zmniejszenia tworzenia się aerozolu i piany
  • Gotowy do użytku z drugim ręcznym kontrolerem zasysającym (VHC) do obsługi przez dwóch użytkowników
  • Czujnik bezdotykowy do elektronicznego monitorowania poziomu cieczy w kolbie zbiorczej
  • Procedura dezynfekcji wężyka ssącego w celu zassania środka dezynfekującego po wyłączeniu pompy
  • Do profesjonalnej pracy i idealnego dopasowania do wymaganych protokołów bezpieczeństwa
Dodatkowe informacje: Fluid aspiration system complete with powerful chemistry diaphragm pump, collection bottle, adjustable suction power control via touch panel, non-contact liquid level sensor, quick couplings (4 l PP version), aspiration hand set VHC and protection filter, ready for use with manual of instructions.Other accessories and spares are available - please contact us for details.