Drukuj
Cylindry miarowe, wysokie, klasa A, szkło borokrzemianowe, KAVLIERGLASS
Dostawca: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
KAVA632432110923EA 35 PLN
KAVA632432110923 KAVA632432110718 KAVA632432111130 KAVA632432110819 KAVA632432111444 KAVA632432111343 KAVA632432111125 KAVA632432111546 KAVA632432111238
Cylindry miarowe, wysokie, klasa A, szkło borokrzemianowe, KAVLIERGLASS
Cylindry Cylindry miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, wysokie, klasa A.
  • Szklana stopka, z wylewm
  • NIebieska podziałka
Certyfikaty: ISO 4788, DIN 12680