Drukuj
Butelki laboratoryjne, wąska szyjka, z zakrętką lub bez, Bohemia Cristal (Kavalierglass)
Dostawca: Kavalier
632414315100 632414315250 632414315966 632414321251 632414321501 632414315500 632414315940 632414315950 632414315956 632414315100 632414315250
215-1641EA 0 PLN
215-1641 215-1642 215-1647 KAVA632414321251 KAVA632414321501 KAVA632414315500 KAVA632414315940 KAVA632414315950 KAVA632414315956 KAVA632414315100 KAVA632414315250
Butelki laboratoryjne, wąska szyjka, z zakrętką lub bez, Bohemia Cristal (Kavalierglass)
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło borokrzemowe 3.3, gwint GL 45, z lub bez nakrętki.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysokie temperatury
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, co daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Okrągłe, z podziałką, gwint DIN GL 45, pierścień wlewowy ETFE i czerwona nakrętka PBT dostosowana do autoklawu (odporność temperaturowa do 180 °C) z uszczelką silikonową pokrytą PTFE.
Certyfikaty: Zgodne z normą DIN ISO 4796 - standard 1