Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, ośmiokątne, ze standardowym szlifowanym korkiem, Bohemia Cristal (Kavalierglass)
Dostawca: Kavalier
632414112150 632414112250 N632414112350 632414112500 632414112750 N632414212100 632414212150 632414212250 632414212350 632414212500 632414212750
KAVA632414112150EA 18.4 PLN
KAVA632414112150 KAVA632414112250 KAVAN632414112350 KAVA632414112500 KAVA632414112750 KAVAN632414212100 KAVA632414212150 KAVA632414212250 KAVA632414212350 KAVA632414212500 KAVA632414212750
Butelki z szeroką szyjką, ośmiokątne, ze standardowym szlifowanym korkiem, Bohemia Cristal (Kavalierglass)
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło sodowo-wapniowe, przezroczyste lub oranżowe.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne
  • Do zastosowań, które nie wiążą się z wysokimi naprężeniami termicznymi
Idealny do pobierania próbek, przechowywania i transportu proszków i past. Kolor oranżowy w celu ochrony materiałów światłoczułych.