Drukuj
Butelki z kroplomierzem, szklane, ze szlifowanymi korkami, BOHEMIA
Dostawca: Kavalier
632414109050 632414109100 632414209050 632414209100
KAVA632414109050EA 1900 PLN
KAVA632414109050 KAVA632414109100 KAVA632414209050 KAVA632414209100
Butelki z kroplomierzem, szklane, ze szlifowanymi korkami, BOHEMIA
Butelki i butle Kroplomierze
Glass, clear or brown.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications that do not involve high thermal stresses
Amber to protect light-sensitive substances.