Drukuj
Butelki na odczynniki, z wąską lub szeroką szyjką, ze szlifowanym szklanym korkiem, Bohemia Cristal (Kavalierglass)
Dostawca: Kavalier
N632414102050 632414102100 N632414102250 632414102500 N632414102940 N632414102950 N632414202050 632414202100 N632414202250 632414202500 N632414202950 N6324141045009 N632414104940 N632414104950 632414204500 N632414204940 N632414204950 N632414204109 N218000000108 N218000000111
KAVAN632414102050EA 788 PLN
KAVAN632414102050 KAVA632414102100 KAVAN632414102250 KAVA632414102500 KAVAN632414102940 KAVAN632414102950 KAVAN632414202050 KAVA632414202100 KAVAN632414202250 KAVA632414202500 KAVAN632414202950 KAVAN6324141045009 KAVAN632414104940 KAVAN632414104950 KAVA632414204500 KAVAN632414204940 KAVAN632414204950 KAVAN632414204109 KAVAN218000000108 KAVAN218000000111
Butelki na odczynniki, z wąską lub szeroką szyjką, ze szlifowanym szklanym korkiem, Bohemia Cristal (Kavalierglass)
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło sodowo-wapniowe, przezroczyste lub oranżowe.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne
  • Do stosowania w aplikacjach, które nie są związane z dużymi obciążeniami termicznymi
  • Stabilne i wytrzymałe
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable