Drukuj
asecos, szafy bezpieczeństwa, typ 90, przechowywanie kombinowane, linia K
Dostawca: asecos
30333001 30334001 30335001 30336001
135-1763EA 21030 PLN
135-1763 135-1764 MSGA30335001 135-2584
asecos, szafy bezpieczeństwa, typ 90, przechowywanie kombinowane, linia K
Meble Szafy bezpieczeństwa
Szafy bezpieczeństwa ognioodporne typ 90 (odporność na ogień do 90 minut), bezpieczne, trwałe, solidne i wygodne.
Dwa w jednym: Przechowywanie cieczy łatwopalnych i niebezpiecznych substancji chemicznych w jednej szafie bezpieczeństwa.
  • Elementy związane z bezpieczeństwem zamontowane na zewnątrz komory do przechowywania w celu zwiększenia ochrony przed korozją; łatwe do czyszczenia
  • Przyjazna dla użytkownika i bezpieczna - mechanizm blokady otwarcia drzwi w standardzie (komora z drzwiami składanymi), blokowanie drzwi w określonych pozycjach (komora z drzwiami skrzydłowymi) - wygodne i bezpieczne przechowywanie i usuwanie pojemników
  • Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość integracji z centralnym systemem zamykania - lewa komora)
  • Możliwość regulacji położenia szafy na nierównym podłożu
  • Wbudowane kanały powietrzne umożliwiające podłączenie (NW 75) do instalacji wentylacyjnej
Szafa bezpieczeństwa K-PHOENIX Vol.2-90 posiada automatycznie zamykane drzwi:
System automatycznego zamykania drzwi (TSA) powoduje, że zamykają się one po ok. 60 s. od otwarcia szafy. Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna przed zamknięciem.
Serial automatic door closing (TSA) releases the arrested door after approx. 60 seconds. Acoustic and visual signal before closing.
• Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
• Fire resistance 90 minutes
• GS approval, CE conformity
• EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Certyfikaty: Zgodne z normą EN 14470-1 - test w piecu (badanie); Odporność ogniowa 90 minut; Posiadają; znak zgodności GS i CE; Zgodne z normą EN 14727 (meble laboratoryjne).
Informacje do zamówienia: Szafy dostarczane są bez wyposażenia wewnętrznego. Pakiety wyposażenia wewnętrznego należy zamówić dodatkowo. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź stronę internetową lub skontaktuj się z firmą Avantor.
Dodatkowe informacje: koszt dostawy na zapytanie.