Drukuj
asecos, szafy bezpieczeństwa, typ 90, Q-PEGASUS-90
Dostawca: asecos
30002040 30002041 30002046 30002047 30002048 30002049 30002050 30042040 30042041 30042046 30042047 30042048 30042049 30042050 30074040 30074041 30074046 30074047 30074048 30074049 30074050 30075040 30075041 30075046 30075047 30075048 30075049 30075050
135-1743EA 21670 PLN
135-1743 135-1744 135-2358 135-2359 135-2360 135-2361 135-2362 135-1750 135-1751 135-2371 135-2372 135-2373 135-2374 135-2375 135-1754 135-1755 135-2400 135-2401 135-2402 135-2403 135-2404 135-2405 135-2406 135-2407 135-2408 135-2409 135-2410 135-2411
asecos, szafy bezpieczeństwa, typ 90, Q-PEGASUS-90
Meble Szafy bezpieczeństwa
Szafy bezpieczeństwa ognioodporne typ 90 (odporność na ogień do 90 minut), bezpieczne, trwałe, wytrzymałe, łatwe w transporcie i zaprojektowane w nowoczesnych kolorach. Linia PEGASUS jest prawie identyczna do CLASSIC, jednak posiada mechanizm AGT (otwieranie podwójnych drzwi szafy jedną ręką) oraz system TSA (automatyczne zamykanie drzwi po ok. 60 s. od otwarcia).
  • Solidna konstrukcja i trwałość - drzwi trzyzawiasowe, elementy związane z bezpieczeństwem zamontowane na zewnątrz komory do przechowywania w celu zwiększenia ochrony przed korozją, odporna na zarysowania i uderzenia powierzchnia, łatwa do czyszczenia
  • Wygodna obsługa - mechanizm otwierania podwójnych drzwi jedną ręką (AGT)
  • Przyjazna dla użytkownika i bezpieczna - mechanizm blokady otwarcia drzwi (standardowo), wygodne i bezpieczne przechowywanie i usuwanie pojemników
  • Zawsze zamknięta - zastosowanie automatycznego systemu zamykania drzwi (TSA) powoduje, że zamykają się one po ok. 60 s. od otwarcia szafy. Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna przed zamknięciem
  • Brak możliwości nieuprawnionego użycia - drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość integracji z centralnym systemem zamykania) oraz wskaźnik stanu zamknięcia (dzerwony/zielony)
  • Łatwy transport - zintegrowana podstawa umożliwiająca transport wraz z opcjonalną zdejmowaną osłoną
  • Łatwe poziomowanie - możliwość regulacji szafy na nierównym podłożu
  • Szybka instalacja - wbudowane przyłącza umożliwiające podłączenie (NW 75 mm) do instalacji wentylacyjnej
Nowość 2-kolorowy wygląd, do wyboru 7 kolorów drzwi (na życzenie), bez dodatkowych kosztów, maksymalną indywidualność i nowoczesny wygląd.
Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Fire resistance 90 minutes
GS approval, CE conformity
EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Certyfikaty: Zgodne z normą EN 14470-1 - test w piecu (badanie)
Odporność ogniowa 90 minut
Posiadają znak zgodności GS i CE
Zgodne z normą EN 14727 (meble laboratoryjne).
Informacje do zamówienia: Dostarczane bez pakietów wyposażenia wnętrza. Pakiety wyposażenia wnętrza należy zamawiać osobno. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź stronę internetową lub skontaktuj się z firmą Avantor.
Dodatkowe informacje: Koszt dostawy na zapytanie.