Drukuj
Wirówki stołowe, wentylowane/chłodzone, Megafuge® 8/8R, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Scientific
75007211 50140775 75007214 50140758 50144445
521-1765EA 17050 PLN
521-1765 521-2059 521-1857 521-1890 521-2060
Wirówki stołowe, wentylowane/chłodzone, Megafuge® 8/8R, Thermo Fisher Scientific
Wirówki Wirówki nastołowe
Te wytrzymałe wirówki są dostępne w wersji wentylowanej oraz z chłodzeniem, zapewniają wysoką wydajność w kompaktowej obudowie o prostym i przyjaznym interfejsie.
  • Cicha praca zapewnia bezpieczne, bezstresowe środowisko
  • Jednodotykowe operacje z zapisanych wcześniej protokołów zabezpieczonych hasłem
  • Dobrze widoczny, podświetlany wyświetlacz ułatwiający odczyt parametrów
  • Gwarantująca bezpieczeństwo funkcja Auto-Clock™ umożliwiająca szybką i łatwą wymianę rotora i swobodny dostęp do komory w celu jej wyczyszczenia
  • Bezpieczne otwieranie i zamykanie urządzenia, w tym rozwiązanie ClickSeal® dla wygodnej pracy w rękawiczkach
  • Model 8R: System chłodzenia o dużej mocy, z funkcją wstępnego chłodzenia
Szeroki wybór z 11 (dla Megafuge® 8), czy nawet 13 (dla Megafug®e 8R) dostępnych rotorów zapewniają elastyczność obsługi, zarówno w zastosowaniach klinicznych, jak i badawczych. Są zgodne z najnowszymi standardami klinicznymi i bezpieczeństwa (IVD).
Informacje do zamówienia: Urządzenia dostarczane są bez rotorów. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępnych adapterów i innych akcesoriów, prosimy o kontakt z firmą Avantor.