Drukuj
Chłodnice recyrkulacyjne, seria F
Dostawca: JULABO GmbH
9620025 9620050 9620100
461-3400EA 13630 PLN
461-3400 461-0768 461-1004
Chłodnice recyrkulacyjne, seria F
Termostaty cyrkulacyjne Systemy cyrkulacyjne, zamknięte Cyrkulatory chłodzące
Przyjazne dla środowiska chłodziarki recyrkulacyjne, które oszczędzają wodę wodociągową, zostały zaprojektowane do prostych zadań chłodniczych, w których ważna jest niezawodna praca ciągła Dzięki zwartej konstrukcji lodówki można umieszczać na blacie laboratoryjnym lub pod nim. Jednostki mogą być używane z wodą, wodą/glikolem lub Julabo Thermal G. Są idealne do chłodzenia wyparek obrotowych, instrumentów Kjeldahla, cel pomiarowych, automatycznych systemów analitycznych, kamer CCD, polarymetrów, refraktometrów, kalorymetrów i aparatu Soxhleta.
  • Przyjazne dla środowiska urządzenia pomagają oszczędzać kosztowną wodę z kranu i są idealne do podstawowych zadań związanych z chłodzeniem
  • Odporna na zachlapanie klawiatura membranowa z wyświetlaczem temperatury LED pokazuje rzeczywistą wartość i nastawę (rozdzielczość 0,1 °C)
  • PID Regulacja temperatury z ustawionymi parametrami regulacji, rozdzielczość temperatury ±0,1 °C
  • Łatwy w użyciu dzięki wygodnej 3-klawiszowej regulacji wartości zadanej
  • Proste napełnianie i opróżnianie oraz wskaźnik poziomu napełnienia
  • Niskie zużycie energii
Maks. przepływ/max. nacisk:
F250: 15 L/min, ciśnienie 350 mbar
F500: 24 L/min, ciśnienie 500 mbar
F1000: 23 L/min, ciśnienie 1000 mbar
Dodatkowe informacje: F250 dostarczany z 2× złączkami zadziorowymi do rurek o średnicy 8 i 10 mm (przyłącza pompy M10×1 żeńskie). F500 i F1000: 2× złączki kolczaste do rurek o średnicy 8 i 12 mm. (przyłącza pompy M16×1 męskie).
Uwaga: Notatka: Zdolność chłodzenia w temperaturze +20, +10, +5, 0 i −5 °C