Drukuj
Tłoczki kapilarne do pipet MICROMAN®, Gilson
Dostawca: GILSON
F148412 F148414 F148314 F148114 F148560 F148312 F148313 F148180 F148415 F148413 F148012 F148013 F148014 F148315 F148714 F148712 F148713
612-2549EA 436 PLN
612-2549 612-2551 613-5936 612-7821 613-5940 612-7822 613-5935 613-5934 613-5939 613-5938 613-5930 613-5931 613-5932 613-5937 613-5943 613-5941 613-5942
Tłoczki kapilarne do pipet MICROMAN®, Gilson
Końcówki do pipet
Tłoki kapilarne (CP) są zaprojektowane, opracowane i wyprodukowane tak, aby pasowały do pipet MICROMAN®. Zapewniają optymalną wydajność w całym zakresie głośności.
  • Z czystego PP
  • Lekkie i smukłe CP, które pasują nawet do najwęższych i najgłębszych rurek
  • Pipetowanie bez zanieczyszczeń i ochrona użytkownika - brak kontaktu próbki z pipetą, nawet z aerozolami lub oparami korozyjnymi
  • Nie zawiera barwników, nie ma ryzyka zanieczyszczenia ze strony składników CP
  • Sterylne końcówki: Certyfikowany bez DNA, RNA, DNazy, RNazy, ATP i pirogenów
  • Dostępne w stanie wstępnie zmontowanym, w pudełkach TIPACK ™ dla dodatkowej ochrony
Using Capillary Piston Tips with your MICROMAN ensures maximum accuracy and precision and delivers consistent results, even with viscous, volatile, dense, hot or cold, or hazardous liquids such as radioactive samples. No contact between the sample and the pipette protects against contamination and provides protection for the user and the pipette, even with aerosols or corrosive vapors. The tips are made of pure polypropylene and are free of dyes, so there is no risk of chemical contamination from the tips.
Capillary Piston Tips can pipette volumes from 1 µl to 1000 µl. Choose from six different volume ranges. The compact and convenient TIPACK™ packaging contains color-coded racks for easy identification and compliance with Good Laboratory Practice (GLP).
Certyfikaty: ISO 8655-2