Drukuj
Szafy na chemikalia, CS-CLASSIC
Dostawca: asecos
30494040 30494041 30494046 30494047 30497040 30497041 30497046 30497047 30497050
135-1880EA 5910 PLN
135-1880 MSGA30494041 135-1881 MSGA30494047 MSGA30497040 MSGA30497041 MSGA30497046 MSGA30497047 MSGA30497050
Szafy na chemikalia, CS-CLASSIC
Meble Szafy bezpieczeństwa
Bezpieczne i zatwierdzone przechowywanie nie palnych chemikaliów i substancji toksycznych w miejscu pracy.
  • Rodzaje drzwi: drzwi skrzydłowe, drzwi skrzydłowe z szybkami, drzwi harmonijkowe
  • Naturalna wentylacja przez otwory u dołu szafy
  • Podłączenie (NW 75) do wentylacji technicznej na górze
  • Podwójna konstrukcja ścian drzwi
  • Wysokiej jakości, odporny na zarysowania lakier strukturalny
  • Drzwi wyposażone w zakem bębenkowy (w okrągłym, obrotowym zamku)
  • Łatwa regulacja położenia - możliwość poziomowania szafy na nierównym podłożu
Solidna konstrukcja i trwałość - korpus wykonany z blachy stalowej nierdzewnej, pomalowany wysokiej jakości farmą strukturalną.
Wyprodukowane w Niemczech.
Informacje do zamówienia: drzwi dostępne w 7 kolorach na życzenie bez dopłaty. Szafy dostarczane są bez wyposażenia wewnętrznego. Pakiety wyposażenia wewnętrznego należy zamówić dodatkowo. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź stronę internetową lub skontaktuj się z biurem sprzedaży Avantor.
Dodatkowe informacje: Delivery prices available upon request.