Drukuj
Końcówki do strzykawek do pipet Distriman®, Distritips®, Gilson
Dostawca: GILSON
F164130 F164140 F164150 F164100 F164110 F164120
612-7818EA 528 PLN
612-7818 612-7819 GILSF164150 GILSF164100 GILSF164110 GILSF164120
Końcówki do strzykawek do pipet Distriman®, Distritips®, Gilson
Końcówki do pipet
Dokładne strzykawki PP ze wskaźnikami poziomu głośności. Do użytku z regulowanym, powtarzalnym pipetorem Distriman® podczas pracy z lepkimi, gęstymi, lotnymi lub gorącymi płynami.
  • Końcówki Micro 125 µl, Mini 1250 µl i Maxi 12,5 ml pokrywają cały zakres objętości (porcje od 1 µl do 1,25 ml)
  • Z każdej strzykawki można dozować ponad 100 podwielokrotności
  • Bez barwników, bez ryzyka zanieczyszczenia komponentów
  • Sterylizowane końcówki są pojedynczo pakowane i certyfikowane bez rNazy, DNazy, DNA, rNA, ATP i pirogenów