Drukuj
Pipety z podziałką, Qualicolor, kodowane kolorami, BOHEMIA
Dostawca: Kavalier
N632434116312 632434116314 632434116516 632434116618 632434116719 N632434116722 632434116723 632434116725 632434119723 632434119722 632434119312
KAVAN632434116312EA 10.7 PLN
KAVAN632434116312 KAVA632434116314 KAVA632434116516 KAVA632434116618 KAVA632434116719 KAVAN632434116722 KAVA632434116723 KAVA632434116725 KAVA632434119723 KAVA632434119722 KAVA632434119312
Pipety z podziałką, Qualicolor, kodowane kolorami, BOHEMIA
Pipety Pipety wielomiarowe
Soda-lime glass, class A.
  • Calibrated to deliver (TD)
  • With or without certificate
  • Not autoclavable at 121 °C
Certyfikaty: DIN 12697, ISO 835.