Drukuj
Fartuchy laboratoryjne, poliester/bawełna, 2852
Dostawca: Portwest
2852WHRXXXL 2852WHRXXL 2852WHRXS 2852WHRXL 2852WHRS 2852WHRM 2852WHRL 2852NARM 2852NARS 2852NARXXL 2852NARXXXL 2852NARL 2852NARXL 2852NARXS 2852WHR4XL 2852WHR5XL 2852RBRL 2852RBRM 2852RBRS 2852RBRXL 2852RBRXXL 2852WHRXXS 2852BKRM 2852BKRXL 2852BKRXXL 2852BKRS 2852BKRL
113-6082EA 48.92 PLN
113-6082 113-6081 113-6080 113-6079 113-6078 113-6077 113-6076 113-7653 113-7652 113-7656 113-7657 113-7654 113-7655 113-7978 113-8116 113-8117 113-8568 113-8567 113-8566 113-8569 113-8570 113-8565 113-9113 113-9111 113-9110 113-9112 113-9114
Fartuchy laboratoryjne, poliester/bawełna, 2852
Odzież robocza
Standardowe płaszcze z dekoltem w szpic, wykonane z tkaniny Fortis Plus składające się z 65% poliesteru i 35% bawełny.
  • Dekolt w szpic
  • Rozcięcie z tyłu
  • Kieszeń na piersi, dwie kieszenie dolne
  • Dobra jakość materiałów i doskonałe wybarwienie
Waga: 245 g/m²