Drukuj
Butelki dozujące, LDPE, SEMADENI
Dostawca: SEMADENI
5471 5469
SEMA5471EA 41.8 PLN
SEMA5471 SEMA5469
Butelki dozujące, LDPE, SEMADENI
Butelki i butle Kroplomierze
Wide neck translucent LDPE dosing bottles with white measuring cap and are suitable for viscous liquids.
  • Dose opening of Ø 5 mm
  • Neck Ø 44 mm
  • Good chemical and temperature resistance