Drukuj
Refraktometry ręczne ze specjalną skalą (Atago)
Dostawca: Atago
3477 3478 3486 3488 3489
635-0623EA 4320 PLN
635-0623 635-0624 635-0626 635-0627 635-0628
Refraktometry ręczne ze specjalną skalą (Atago)
Refraktometry Refraktometry przenośne
Pocket size digital refractometers for measuring different parameters.
  • Calibration with water
  • External light interference (ELI)
  • Accurate measurements in daylight or near a window