Drukuj
VWR® ESD, kombinezon z kapturem
Dostawca: VWR Collection
113-8305EA 1640 PLN
113-8305 113-8306 113-8307 113-8308 113-8309 113-8310
VWR® ESD, kombinezon z kapturem
Odzież jednorazowa
Te oddychające kombinezony są wykonane z polipropylenu typu spunbonded (SPP), lekkiego materiału zapewniającego ochronę w niezanieczyszczonym i brudnym środowisku pracy.
  • Elastyczny kaptur
  • Zamknięcie na zamek błyskawiczny
  • Elastyczne mankiety, kostki i talia
  • Właściwości antystatyczne
Waga: 50 g/m²
Colour: White
Sposób pakowania: 1 sztuk w woreczku, 50 woreczków w pudełku.