Drukuj
Naczynia do odparowywania, głębokie lub półgłębokie, BOHEMIA
Dostawca: Kavalier
641322206001 641322206101 641322206121 641322206201 641322206221 641322206301 641322206321 641322206401 641322206421 641322206501 641322206601 641322206621 641322206701 641322206801 641322206991 641322207421 641322207521
KAVA641322206001EA 0 PLN
KAVA641322206001 KAVA641322206101 KAVA641322206121 KAVA641322206201 KAVA641322206221 KAVA641322206301 KAVA641322206321 KAVA641322206401 KAVA641322206421 KAVA641322206501 KAVA641322206601 KAVA641322206621 KAVA641322206701 KAVA641322206801 KAVA641322206991 KAVA641322207421 KAVA641322207521
Naczynia do odparowywania, głębokie lub półgłębokie, BOHEMIA
Tace/Naczynia/Parownice Parownice
Made of porcelain.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to 1000 °C
  • Low thermal expansion
For a wide range of laboratory applications. With spout and flat bottom. White glaze inside and outside.