Drukuj
Butelki z wąską szyjką, okrągłe lub kwadratowe, HDPE, z zakrętkami, Semadeni
Dostawca: SEMADENI
4585 4291
SEMA4585EA 473 PLN
SEMA4585 SEMA4291
Butelki z wąską szyjką, okrągłe lub kwadratowe, HDPE, z zakrętkami, Semadeni
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na temperaturę
  • Zatwierdzono Un 3H1 / X250 dla płynów
Z nakrętką zabezpieczającą przed otwarciem.