Drukuj
Tuleje do stożkowych połączeń szlifowanych, Semadeni
Dostawca: Semadeni
SEMA0614EA 37.4 PLN
SEMA0614
Tuleje do stożkowych połączeń szlifowanych, Semadeni
Kołnierze NS/Złączki Mankiety uszczelniające na szlify
Made of PTFE, white.
  • Very good chemical resistance
  • Gas, liquid and vacuum-tight (to 0,1 mbar)
  • Temperature resistant from −200 to +280 °C
For fitting onto standard ground cones. Easily detachable and suitable for repeated use. Joint grease is not needed.