Dichromian(VI) potasu standardised solution 0.025 N roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
35589.AP
35589.K2
35589.APEA
217
PLN
35589.AP
35589.K2
Dichromian(VI) potasu standardised solution 0.025 N roztwór wodny
Dichromian(VI) potasu
CAS No.: 7778-50-9
Molecular Formula: Cr2K2O7
Formula Weight: 294.18
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011367
Formuła:
K₂Cr₂O₇ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011367 Numer CAS: 7778-50-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6 Jednostka: 3287 ADR: 6.1,III |