Drukuj
diwodoroortofosforan amonu ≥98.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
0776-01EA 511 PLN
0776-01 0776-07 0776-R
diwodoroortofosforan amonu ≥98.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
diwodoroortofosforan amonu
Formuła: NH₄H₂PO₄
Temp. topnienia: 190 °C
Gęstość: 1,80 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003396
Numer CAS: 7722-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-764-5
Klasyfikacja Merck : 13,00547
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥98.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.001%
Assay (NH₄H₂PO₄) ≥98.0 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 3.8 - 4.4
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Nitrate (NO₃) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs