Drukuj

tlenek cynku (II), czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

422664700.0050 422664700.0500 422664700.1000 422664700.9010 422664700.9025
CHMP422664700.0050EA 42.4 PLN
CHMP422664700.0050 CHMP422664700.0500 CHMP422664700.1000 CHMP422664700.9010 CHMP422664700.9025
tlenek cynku (II), czysty
Zinc oxide
Formuła: ZnO
Temp. topnienia: 1975 °C
Gęstość: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011300
Numer CAS: 1314-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Klasyfikacja Merck : 13,10200

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR