Drukuj
tlenek cynku (II) ≥99.0%, proszek, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
4358-05EA 1730 PLN
4358-05 4358-01 4358-R
tlenek cynku (II) ≥99.0%, proszek, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Zinc oxide
Formuła: ZnO
Temp. topnienia: 1975 °C
Gęstość: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011300
Numer CAS: 1314-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Klasyfikacja Merck : 13,10200
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
ACS - Assay (ZnO) ≥99.0 %
ACS - Insoluble in Dilute H₂SO₄ ≤0.01 %
ACS - Alkalinity Passes Test
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.003 %
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Lead (Pb) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤5.0 ppm