Drukuj
tetraboran disodu dekahydrat 99.5-105.0%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
7457-20EA 3070 PLN
7457-20 7457-06
tetraboran disodu dekahydrat 99.5-105.0%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
tetraboran disodu dekahydrat
Formuła: Na₂B₄O₇·10H₂O
Temp. Wrzenia: 1575 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 742 °C
Gęstość: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149193
Numer CAS: 1303-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Klasyfikacja Merck : 12,08733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (Na₂B₄O₇·10H₂O) 99.5 - 105.0 %
ACS - pH of 0.01M Solution at 25°C 9.15 - 9.20
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
CHIRALPAK® - Registered trademark of Daicel Chemical Industries Ltd.