Drukuj
2-Propanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
8235.2500EA 1080 PLN
8235.2500 8235.1000
2-Propanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7
Jednostka: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Klasyfikacja Merck : 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.5 %
Carbonyl Compounds (max. 0.002% Propionaldehyde and max. 0.002% Acetone) passes test
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 5 ppm
Solubility in Water passes test
Titrable Acid or Base (meq/g) max. 0.0001
Water (H2O) max. 0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 1.00
at 220 nm max. 0.40
at 230 nm max. 0.20
at 245 nm max. 0.08
at 260 nm max. 0.04
at 275 nm max. 0.03
at 300 nm max. 0.02
at 330-400 nm max. 0.01