Chromian(VI) potasu 5% aqueous solution
Dostawca: CHEMPUR
817402502.0100
817402502.0250
817402502.0500
817402502.1000
CHMP817402502.0100EA
91.4
PLN
CHMP817402502.0100
CHMP817402502.0250
CHMP817402502.0500
CHMP817402502.1000
Chromian(VI) potasu 5% aqueous solution
Chromian(VI) potasu
Formuła:
K₂CrO₄ MW: 194.19 g/mol Temp. Wrzenia: 1000 Temp. topnienia: 985 |
Numer MDL:
MFCD00011368 Numer CAS: 7789-00-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-140-5 Jednostka: 3287 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,07784 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...