Chlorowodorek (-)-chininy dihydrat 99% may contain up to 10% Dihydroquinine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Quinine hydrochloride dihydrate, Quinine monohydrochloride dihydrate, (R)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol hydrochloride dihydrate
H33474.09
H33474.18
H33474.09EA
286
PLN
H33474.09
H33474.18
Chlorowodorek (-)-chininy dihydrat 99% may contain up to 10% Dihydroquinine
Chlorowodorek (-)-chininy dihydrat
Purity: 99%
CAS No.: 6119-47-7
Molecular Formula: C20H24N2O2.HCl.2H2O
Formula Weight: 396.91 (360.88anhy)
Beilstein Reference: 6112655
Merck Reference: 14,8061
Optical Rotation: -246° (c=2 in 0.1M HCl)
MDL No.: MFCD00151248
Formuła:
C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O Temp. topnienia: 158…160 °C Temp. Zapłonu: 122 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151248 Numer CAS: 6119-47-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-001-1 Klasyfikacja Merck : 14,8061 |