Drukuj
czerwień metylowa indicator
Dostawca: CHEMPUR
212725700.0010 212725700.0005 212725700.0025 212725700.0050 212725700.0100
CHMP212725700.0010EA 85.8 PLN
CHMP212725700.0010 CHMP212725700.0005 CHMP212725700.0025 CHMP212725700.0050 CHMP212725700.0100
czerwień metylowa indicator
czerwień metylowa
Formuła: C₁₅H₁₅N₃O₂
Temp. topnienia: 178…182 °C
Gęstość: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002425
Numer CAS: 493-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-776-1
Klasyfikacja Merck : 12,06199