Trichlorek boru 1 M in dichloromethane stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H32751.AE
H32751.AP
H32751.AEEA
712
PLN
H32751.AE
H32751.AP
Trichlorek boru 1 M in dichloromethane stabilised
Trichlorek boru
CAS No.: 10294-34-5
Molecular Formula: BCl3
Formula Weight: 117.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00011313
Formuła:
BCl₃ Gęstość: 1,326 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00011313 Numer CAS: 10294-34-5 Numer WE (dawny EINECS): 233-658-4 Jednostka: 2927 ADR: 6.1,II |