Bufor, octan sodu, 3M aq, soln, pH 7,0, autoklawowany, ALFA
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60899.XE
J60899.AK
J60899.XEEA
478
PLN
J60899.XE
J60899.AK
Bufor, octan sodu, 3M aq, soln, pH 7,0, autoklawowany, ALFA
Bufory
Bufory biologiczne
CAS No.: 127-09-3
Molecular formula: C₂H₃NaO₂
Formula weight: 82,03
Physical form: liquid
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00012459