Chloramina T (sól sodowa) trihydrat
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
522256602.0250
522256602.0500
522256602.1000
522256602.9010
522256602.7000
522256602.5000
522256602.0050
CHMP522256602.0250EA
273
PLN
CHMP522256602.0250
CHMP522256602.0500
CHMP522256602.1000
CHMP522256602.9010
CHMP522256602.7000
CHMP522256602.5000
CHMP522256602.0050
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat
Formuła:
CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O Temp. topnienia: 167…170 °C Gęstość: 1,43 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149066 Numer CAS: 7080-50-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-854-7 Jednostka: 3263 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 13,02085 |