Drukuj
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy)
Dostawca: G Biosciences
Synonim: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
RC-073 RC-072
RC-073EA 2060 PLN
RC-073 RC-072
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy)
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy)
Formuła: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Temp. topnienia: > 250 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006183
Numer CAS: 1132-61-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-478-5
Klasyfikacja Merck : 13,06288