Drukuj

fosforan (I) sodu hydrat

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Sodium phosphinate monohydrate

118068006.0100 118068006.0250 118068006.0500 118068006.1000
CHMP118068006.0100EA 51.8 PLN
CHMP118068006.0100 CHMP118068006.0250 CHMP118068006.0500 CHMP118068006.1000
fosforan (I) sodu hydrat
fosforan (I) sodu hydrat
Formuła: NaH₂PO₂·H₂O
MW: 105.99 g/mol
Temp. topnienia: 90
Gęstość: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD06252379
Numer CAS: 10039-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-669-9

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR