Drukuj
Metyloamina 33% in ethanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Aminomethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
534102-250ML 534102-1L
SIAL534102-250MLEA 340 PLN
SIAL534102-250ML SIAL534102-1L
Metyloamina 33% in ethanol, Sigma-Aldrich®
Metyloamina
Formuła: CH₅N
MW: 31.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 48
Temp. topnienia: -92.5
Gęstość: 0.7
Temp. Zapłonu: 157
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008104
Numer CAS: 74-89-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-820-0
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,06095