stearynian cynku, pure
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Stearic acid zinc salt, Zinc(II) stearate
422660207.0050
422660207.0100
422660207.0250
422660207.0500
422660207.1000
CHMP422660207.0050EA
53.5
PLN
CHMP422660207.0050
CHMP422660207.0100
CHMP422660207.0250
CHMP422660207.0500
CHMP422660207.1000
stearynian cynku, pure
stearynian cynku
Formuła:
C₃₆H₇₀O₄Zn Temp. topnienia: 140 °C Gęstość: 1,095 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 276 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013031 Numer CAS: 557-05-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-151-9 Klasyfikacja Merck : 13,10212 |
|