Drukuj

D(+)-sacharoza, czysty

Dostawca: CHEMPUR

427720906.0500 427720906.1000 427720906.9010 427720906.5000
CHMP427720906.0500EA 55.7 PLN
CHMP427720906.0500 CHMP427720906.1000 CHMP427720906.9010 CHMP427720906.5000
D(+)-sacharoza, czysty
D(+)-sacharoza
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁
Temp. topnienia: 169…170 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006626
Numer CAS: 57-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-334-9
Klasyfikacja Merck : 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR