Drukuj
Siarczan potasu ≥99.0%, fine crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
3278.1000EA 352 PLN
3278.1000 3278-07 3278-R
Siarczan potasu ≥99.0%, fine crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Siarczan potasu
Formuła: K₂SO₄
Temp. Wrzenia: 1698 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1069 °C
Gęstość: 2,66 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011388
Numer CAS: 7778-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-915-5
Klasyfikacja Merck : 13,07759
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
Assay (K₂SO₄) ≥ 99.0 %
Insoluble Matter ≤ 0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.5 - 8.5
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Calcium (Ca) ≤ 0.01 %
Magnesium (Mg) ≤ 0.005 %
Sodium (Na) ≤ 0.02 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs