Drukuj
błękit bromofenolowy
Dostawca: G Biosciences
RC-026EA 881 PLN
RC-026
błękit bromofenolowy
błękit bromofenolowy
Formuła: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Temp. topnienia: 273 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005875
Numer CAS: 115-39-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-086-2
Klasyfikacja Merck : 13,01429