błękit bromofenolowy indicator
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
121840408.0025
121840408.0005
121840408.0010
121840408.0050
121840408.0100
CHMP121840408.0025EA
351
PLN
CHMP121840408.0025
CHMP121840408.0005
CHMP121840408.0010
CHMP121840408.0050
CHMP121840408.0100
błękit bromofenolowy indicator
błękit bromofenolowy
Formuła:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S MW: 669.97 g/mol Temp. topnienia: 273 Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005875 Numer CAS: 115-39-9 Numer WE (dawny EINECS): 204-086-2 Klasyfikacja Merck : 13,01429 |