Drukuj
Sól sodowa 1,1,1,3,3,3-Heksametylodisilazanu 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
M-Clarity™ quality level = MQ200
245585-100ML 245585-800ML
SIAL245585-100MLEA 570 PLN
SIAL245585-100ML SIAL245585-800ML
Sól sodowa 1,1,1,3,3,3-Heksametylodisilazanu 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Sól sodowa 1,1,1,3,3,3-Heksametylodisilazanu
Formuła: C₆H₁₈NNaSi₂
MW: 183.38 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009835
Numer CAS: 1070-89-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-983-8
Jednostka: 2924
ADR: 3 II