Drukuj

Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS), czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

421391907.0500 421391907.1000 421391907.9010
CHMP421391907.0500EA 47.9 PLN
CHMP421391907.0500 CHMP421391907.1000 CHMP421391907.9010
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS), czysty
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS)
Formuła: (NH₄)₂S₂O₈
Temp. topnienia: 120 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003390
Numer CAS: 7727-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-786-5
Jednostka: 1444
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR