Drukuj
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy
Dostawca: G Biosciences
RC-061 RC-060
RC-061EA 1840 PLN
RC-061 RC-060
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy
Formuła: C₈H₁₈N₂O₄S
Temp. topnienia: 210…215 °C
Gęstość: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006158
Numer CAS: 7365-45-9
Numer WE (dawny EINECS): 230-907-9
Klasyfikacja Merck : 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM