Drukuj
azotan wapnia tetrahydrat 99.0-103.0%, crystals, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
4236-20EA 0 PLN
4236-20 4236-04
azotan wapnia tetrahydrat 99.0-103.0%, crystals, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
azotan wapnia tetrahydrat
Formuła: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15 g/mol
Temp. topnienia: ∼42 °C
Gęstość: 2.36 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149604
Numer CAS: 13477-34-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-332-1
Jednostka: 1454
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,01687
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.0 - 103.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 5.0 - 7.0
ACS - Assay (Ca(NO₃)₂·4H₂O) 99.0 - 103.0 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 7.0
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.005 %
ACS - Nitrite (NO₂) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
ACS - Barium (Ba) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.05 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.01 %
ACS - Strontium (Sr) ≤0.05 %