Drukuj
Tris(hydroksymetylo)aminometan 99.8-100.1% (dry basis), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
Synonim: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
X171-09EA 0 PLN
X171-09 X171-03 X171-07 X171-05
Tris(hydroksymetylo)aminometan 99.8-100.1% (dry basis), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 357
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004679
Numer CAS: 77-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4
Klasyfikacja Merck : 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.8 - 100.1 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.8 - 100.1 %
Assay (C₄H₁₁NO₃) (dried basis) 99.8 - 100.1 %
Absorbance of a 40% Solution: Passes Test
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤2 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
pH of 0.1M Solution at 25°C, For Information Only
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs